5-(Isopropylamino)pentanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Isopropylamino)pentan-1-ol
OR938297-1G OR938297-5G
APOSOR938297-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR938297-1G APOSOR938297-5G
5-(Isopropylamino)pentanol 97%
5-(Isopropylamino)pentanol
Formule: C₈H₁₉NO
MW: 145,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14708174
Numéro CAS: 40447-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité