5-Bromoresorcinol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3,5-dihydroxybenzene, 5-Bromobenzene-1,3-diol, 3,5-Dihydroxybromobenzene
OR938303-5G
APOSOR938303-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR938303-5G
5-Bromoresorcinol 97%
5-Bromoresorcinol
Formule: C₆H₅BrO₂
MW: 189,01 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C/0.3mmHg
Point de fusion: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16293393
Numéro CAS: 106120-04-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité