AmbotzHAA6300 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Leu-OtBu·HCl
OR938329-10G OR938329-1G OR938329-5G
APOSOR938329-10GEA 964 EUR InStock
APOSOR938329-10G APOSOR938329-1G APOSOR938329-5G
AmbotzHAA6300 95%
AmbotzHAA6300
Formule: C₁₀H₂₁NO₂
MW: 187,283 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083642
Numéro CAS: 67617-35-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité