3-(Isopropylamino)-1-propanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Isopropylamino)propan-1-ol
OR938476-25G OR938476-5G
APOSOR938476-25GEA 319 EUR InStock
APOSOR938476-25G APOSOR938476-5G
3-(Isopropylamino)-1-propanol 95%
3-(Isopropylamino)-1-propanol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00483086
Numéro CAS: 33918-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité