cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938498-10G OR938498-1G OR938498-5G
APOSOR938498-10GEA 1010 EUR InStock
APOSOR938498-10G APOSOR938498-1G APOSOR938498-5G
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 73094-35-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité