2-Methylbenzhydryl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(alpha-Chlorobenzyl)toluene, Chloro(2-methylphenyl)phenylmethane
OR938518-5G
APOSOR938518-5GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR938518-5G
2-Methylbenzhydryl chloride 98%
2-Methylbenzhydryl chloride
Formule: C₁₄H₁₃Cl
MW: 216,71 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00972765
Numéro CAS: 41870-52-4
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité