2-(Propylamino)éthanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Propylethanolamine
OR938537-5G
APOSOR938537-5GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR938537-5G
2-(Propylamino)éthanol 95%
2-(Propylamino)éthanol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002844
Numéro CAS: 16369-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité