trans-4-Ethylcyclohexanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938558-1G
APOSOR938558-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR938558-1G
trans-4-Ethylcyclohexanol 95%
trans-4-Ethylcyclohexanol
Formule: C₈H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070694
Numéro CAS: 19781-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité