Methyl-3-methoxypropionate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-methoxypropionate
OR938562-100G OR938562-1KG OR938562-500G
APOSOR938562-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR938562-100G APOSOR938562-1KG APOSOR938562-500G
Methyl-3-methoxypropionate 95%
Methyl-3-methoxypropionate
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,1311 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059085
Numéro CAS: 3852-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité