2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938624-10G OR938624-1G OR938624-5G
APOSOR938624-10GEA 865 EUR InStock
APOSOR938624-10G APOSOR938624-1G APOSOR938624-5G
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane
Formule: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06209359
Numéro CAS: 13250-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité