2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran-3-ol (mixture of isomers) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-2,2,6-trimethyl-6-vinyltetrahydropyran, Linalool Oxide Pyranoid
OR938663-5G
APOSOR938663-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR938663-5G
2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran-3-ol (mixture of isomers) 95%
2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran-3-ol (mixture of isomers)
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200770
Numéro CAS: 14049-11-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité