Chlorure de 1-butyl-4-méthylpyridinium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Butyl-4-méthylpyridinium chlorure
APOSOR938667-5GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR938667-5G APOSOR938667-100G APOSOR938667-25G
Chlorure de 1-butyl-4-méthylpyridinium 98%
Chlorure de 1-butyl-4-méthylpyridinium
Formule: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095439
Numéro CAS: 112400-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité