6-Méthoxypurine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methoxy-9H-purine
OR938675-5G
APOSOR938675-5GEA 150 EUR InStock
APOSOR938675-5G
6-Méthoxypurine 95%
6-Méthoxypurine
Formule: C₆H₆N₄O
MW: 150,1400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005574
Numéro CAS: 1074-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité