(Méthylthio)acétate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9387-100G OR9387-25G OR9387-5G
APOSOR9387-100GEA 277 EUR InStock
APOSOR9387-100G APOSOR9387-25G APOSOR9387-5G
(Méthylthio)acétate de méthyle
(Méthylthio)acétate de méthyle
Formule: C₄H₈O₂S
Point d'ébullition: 49…51 °C/12mmHg
Densité: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039809
Numéro CAS: 16630-66-3
EINECS: 240-683-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité