2-Isobutyl-3-méthylpyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938702-10G OR938702-25G OR938702-5G
APOSOR938702-10GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR938702-10G APOSOR938702-25G APOSOR938702-5G
2-Isobutyl-3-méthylpyrazine 95%
2-Isobutyl-3-méthylpyrazine
Formule: C₉H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059770
Numéro CAS: 13925-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité