2-(Méthylthio)benzaldehyde 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR938789-1GEA 101 EUR InStock
APOSOR938789-1G APOSOR938789-5G
2-(Méthylthio)benzaldehyde 90%
2-(Méthylthio)benzaldehyde
Formule: C₈H₈OS
MW: 152,2135 g/mol
Point d'ébullition: 141…143 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00196822
Numéro CAS: 7022-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité