Acétate de 1-phényléthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR938810-1KGEA 209 EUR InStock
APOSOR938810-1KG APOSOR938810-100G APOSOR938810-500G
Acétate de 1-phényléthyle 95%
Acétate de 1-phényléthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008858
Numéro CAS: 93-92-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité