3-Bromoindole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR938836-250MG OR938836-1G OR938836-100MG
APOSOR938836-250MGEA 1610 EUR InStock
APOSOR938836-250MG APOSOR938836-1G APOSOR938836-100MG
3-Bromoindole 95%
3-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1484-27-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité