1,1-Ethanediol diacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1-Diacetoxyethane, Ethylidene Diacetate
OR938851-1G OR938851-25G OR938851-5G OR938851-100G
APOSOR938851-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR938851-1G APOSOR938851-25G APOSOR938851-5G APOSOR938851-100G
1,1-Ethanediol diacetate 95%
1,1-Ethanediol diacetate
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014980
Numéro CAS: 542-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité