4-Acetylindan 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,3-Dihydro-1H-inden-4-yl)ethanone, 1-Indan-4-yl-ethanone
OR938861-1G OR938861-250MG
APOSOR938861-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR938861-1G APOSOR938861-250MG
4-Acetylindan 95%
4-Acetylindan
Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033715
Numéro CAS: 38997-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité