trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR938871-1GEA 698 EUR InStock
APOSOR938871-1G APOSOR938871-250MG
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol 95%
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,1900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036248
Numéro CAS: 3685-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité