1-(2-Bromoethyl)pyrrole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938914-1G
APOSOR938914-1GEA 106 EUR InStock
APOSOR938914-1G
1-(2-Bromoethyl)pyrrole 97%
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
Formule: C₆H₈BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191322
Numéro CAS: 78358-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité