N-Vinylacetamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR938950-25G OR938950-5G
APOSOR938950-25GEA 256 EUR InStock
APOSOR938950-25G APOSOR938950-5G
N-Vinylacetamide 98%
N-Vinylacetamide
Formule: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081205
Numéro CAS: 5202-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité