2-Méthyl-1-phényl-2-butanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939054-25G OR939054-5G
APOSOR939054-25GEA 377 EUR InStock
APOSOR939054-25G APOSOR939054-5G
2-Méthyl-1-phényl-2-butanol 95%
2-Méthyl-1-phényl-2-butanol
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01708473
Numéro CAS: 772-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité