2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromobutyraldehyde Ethylene Acetal
OR939057-250MG OR939057-5G
APOSOR939057-250MGEA 154 EUR InStock
APOSOR939057-250MG APOSOR939057-5G
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane
Formule: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09868694
Numéro CAS: 62563-07-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité