2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9391-1G OR9391-500MG OR9391-250MG
APOSOR9391-1GEA 277 EUR InStock
APOSOR9391-1G APOSOR9391-500MG APOSOR9391-250MG
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₄S
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056365
Numéro CAS: 871333-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité