(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939111-10G OR939111-1G OR939111-5G
APOSOR939111-10GEA 452 EUR InStock
APOSOR939111-10G APOSOR939111-1G APOSOR939111-5G
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 95%
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol
Formule: C₇H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077866
Numéro CAS: 54656-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité