4-Methylvaleryl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylvaleroyl Chloride
OR939142-100G OR939142-25G OR939142-5G
APOSOR939142-100GEA 1030 EUR InStock
APOSOR939142-100G APOSOR939142-25G APOSOR939142-5G
4-Methylvaleryl chloride 97%
4-Methylvaleryl chloride
Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018814
Numéro CAS: 38136-29-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité