2-(2-Hydroxyphényl)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939175-1G OR939175-5G
APOSOR939175-1GEA 59.7 EUR InStock
APOSOR939175-1G APOSOR939175-5G
2-(2-Hydroxyphényl)ethanol 95%
2-(2-Hydroxyphényl)ethanol
Formule: C₈H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002890
Numéro CAS: 7768-28-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité