4-(Dimethylamino)butyronitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Dimethylaminobutyronitrile, 4-(Dimethylamino)butanenitrile
OR939183-5G
APOSOR939183-5GEA 119 EUR InStock
APOSOR939183-5G
4-(Dimethylamino)butyronitrile 95%
4-(Dimethylamino)butyronitrile
Formule: C₆H₁₂N₂
MW: 112,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019892
Numéro CAS: 13989-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité