4-Isobutylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939250-1G OR939250-250MG
APOSOR939250-1GEA 192 EUR InStock
APOSOR939250-1G APOSOR939250-250MG
4-Isobutylaniline 95%
4-Isobutylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130035
Numéro CAS: 30090-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité