Acide 6-bromocaproïque 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Bromohexanoic acid
OR9393-100G OR9393-25G OR9393-5G
APOSOR9393-100GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR9393-100G APOSOR9393-25G APOSOR9393-5G
Acide 6-bromocaproïque 98+%
Acide 6-bromocaproïque
Formule: BrH₂C(CH₂)₄COOH
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 165…170 °C/20mmHg
Point de fusion: 32…35 °C
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004422
Numéro CAS: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité