4-Formylbenzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939349-100MG OR939349-250MG
APOSOR939349-100MGEA 46.4 EUR InStock
APOSOR939349-100MG APOSOR939349-250MG
4-Formylbenzamide 95%
4-Formylbenzamide
Formule: C₈H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11099396
Numéro CAS: 6051-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité