Boc-D-N-Me-Phg-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-(R)-a-(methylamino)-benzeneacetic acid
OR939352-1G
APOSOR939352-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR939352-1G
Boc-D-N-Me-Phg-OH 97%
Boc-D-N-Me-Phg-OH
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366768
Numéro CAS: 30925-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité