Allyl methyl carbonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Carbonic acid Allyl Methyl Ester, Allyl Methyl Carbonate
OR939355-100G
APOSOR939355-100GEA 162 EUR InStock
APOSOR939355-100G
Allyl methyl carbonate 98%
Allyl methyl carbonate
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,1152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134545
Numéro CAS: 35466-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité