Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, trans-Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
OR939383-25G
APOSOR939383-25GEA 127 EUR InStock
APOSOR939383-25G
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₆O₃
MW: 172,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16295187
Numéro CAS: 3618-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité