N-(Cyclopent-1-ène-1-yl)pyrrolidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR939391-25G OR939391-5G
APOSOR939391-25GEA 626 EUR InStock
APOSOR939391-25G APOSOR939391-5G
N-(Cyclopent-1-ène-1-yl)pyrrolidine 97%
N-(Cyclopent-1-ène-1-yl)pyrrolidine
Formule: C₉H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003162
Numéro CAS: 7148-07-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité