2-(3-Methylphenyl)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR939406-5GEA 114 EUR InStock
APOSOR939406-5G APOSOR939406-1G
2-(3-Methylphenyl)ethanol 95%
2-(3-Methylphenyl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,1900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002896
Numéro CAS: 1875-89-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité