cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: cis-Tetrahydropentalene-2,5(1H,3H)-dione
OR939423-25G
APOSOR939423-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR939423-25G
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione 95%
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,1600 g/mol
Point de fusion: 83…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003771
Numéro CAS: 51716-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité