4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939454-10G OR939454-1G OR939454-5G
APOSOR939454-10GEA 207 EUR InStock
APOSOR939454-10G APOSOR939454-1G APOSOR939454-5G
4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
4-Ethynylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664205
Numéro CAS: 10602-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité