Acide (2,3-diméthoxyphényl)acétique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid
OR939463-1G OR939463-5G
APOSOR939463-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR939463-1G APOSOR939463-5G
Acide (2,3-diméthoxyphényl)acétique 95%
Acide (2,3-diméthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196,2 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060351
Numéro CAS: 90-53-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité