Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Dimethylcyclopentanone 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR939516-1G OR939516-5G OR939516-25G
APOSOR939516-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR939516-1G APOSOR939516-5G APOSOR939516-25G
2,2-Dimethylcyclopentanone 95%
2,2-Dimethylcyclopentanone


Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049164
Numéro CAS: 4541-32-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité