2-Ethylbenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939688-5G
APOSOR939688-5GEA 161 EUR InStock
APOSOR939688-5G
2-Ethylbenzonitrile 95%
2-Ethylbenzonitrile
Formule: C₉H₉N
MW: 131,174 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C/12mmHg
Point de fusion: 51.75 °C
Densité: 0.974 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045597
Numéro CAS: 34136-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité