1-Ethyl-2-methylindole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939729-10G OR939729-1G OR939729-5G
APOSOR939729-10GEA 284 EUR InStock
APOSOR939729-10G APOSOR939729-1G APOSOR939729-5G
1-Ethyl-2-methylindole 95%
1-Ethyl-2-methylindole
Formule: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632168
Numéro CAS: 40876-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité