1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1,2-Epoxy-1-methylcyclohexane
OR939738-5G
APOSOR939738-5GEA 186 EUR InStock
APOSOR939738-5G
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane 95%
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846121
Numéro CAS: 1713-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité