Diallylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939744-25G
APOSOR939744-25GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR939744-25G
Diallylamine hydrochloride 95%
Diallylamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₁N
MW: 133,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060150
Numéro CAS: 6147-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité