8-Aminoquinoline-N-oxide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939750-1G OR939750-250MG
APOSOR939750-1GEA 319 EUR InStock
APOSOR939750-1G APOSOR939750-250MG
8-Aminoquinoline-N-oxide 95%
8-Aminoquinoline-N-oxide
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 92339-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité