3,3,5-Triméthylcyclohexanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939767-100G OR939767-10G OR939767-25G
APOSOR939767-100GEA 574 EUR InStock
APOSOR939767-100G APOSOR939767-10G APOSOR939767-25G
3,3,5-Triméthylcyclohexanone 95%
3,3,5-Triméthylcyclohexanone
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019466
Numéro CAS: 873-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité