7-Methoxy-2-naphthol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Methoxynaphthalen-2-ol
OR939782-1G OR939782-25G
APOSOR939782-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR939782-1G APOSOR939782-25G
7-Methoxy-2-naphthol 95%
7-Methoxy-2-naphthol
Formule: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,2000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075494
Numéro CAS: 5060-82-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité