(±)-3-Méthylcyclohexanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939805-100G OR939805-25G
APOSOR939805-100GEA 219 EUR InStock
APOSOR939805-100G APOSOR939805-25G
(±)-3-Méthylcyclohexanone 95%
(±)-3-Méthylcyclohexanone
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001639
Numéro CAS: 591-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité